Learn More
Agencinox™ Boîtes en acier inoxydable à fond plat
Code produit. p-8000005
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
100 ml
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11756533
Marque: Agencinox™ 308
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces boîtes dans les services de décontamination, les salles d’opération, la chirurgie, les cliniques et la santé. Les boîtes en acier inox à fond plat Agencinox™ sont idéales pour contenir des pansements et d’autres articles nécessaires aux procédures de chirurgie.
  • Bols à fond plat en acier inoxydable
  • Autoclavables
  • Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Type Bol
Hauteur (métrique) 40 mm
Diamètre (métrique) 80 mm