Learn More
Greiner Bio-One Récipient polyvalent en polystyrène à fond plat avec bouchon à vis en métal
Idéal pour les mesures optiques en raison de sa haute clarté.
Marque: Greiner Bio-One 225170
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bouchon à vis en métal
- Avec ou sans étiquette unie
- Fabriqué de manière aseptique dans un environnement de salle blanche de classe II
- Peut être utilisé universellement à des fins académiques et médicales
Spécification
Récipient polyvalent | |
Aseptiques | |
Métal | |
49 mm | |
Aucune étiquette |
Polystyrène | |
150 mL | |
Bouchon à vis | |
Pour un usage académique et médical | |
107 mm |