Learn More
Cytiva Flacon en verre pour dispositif de filtration sous vide
Flacon de 1 000 ml à utiliser avec le dispositif de filtration sous vide en verre Cytiva.
Marque: Cytiva 10442213
235.24 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.10000kg
Description
- Résistance chimique à la plupart des solutions aqueuses et organiques
- Résistant aux solutions aqueuses et caustiques
- Autoclavables. Peuvent être stérilisés par chaleur sèche à 180°C
- Peuvent être utilisés jusqu’à 200°C
Spécification
GV050/2/13 Erlenmeyer Flask (NS45) for Glass Vacuum Filter Holder Apparatus | |
Verre borosilicaté | |
Convient aux appareils de support de filtre Whatman 10442200 et 10442300 | |
Flacon Erlenmeyer (NS45) pour appareil de support de filtre à vide en verre | |
Reusable |
1 000 ml | |
Filtration et analyse biologique | |
1/boîte | |
Autoclavable | |
Non-sterile |