Learn More
Thermo Scientific™ Clips et fixations pour bains-marie Precision™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
13 mm à 25 mm
15 flacons de 50 ml (modèle 25) ou 36 flacons de 50 ml (modèle 50)
20 flacons de 25 ml (modèle 25) ou 48 flacons de 25 ml (modèle 50)
2 flacons de 1 000 ml (modèle 25), 5 flacons de 1 000 ml (modèle 50)
6 flacons de 250 ml (modèle 25) ou 14 flacons de 250 ml (modèle 50)
9 flacons de 125 ml (modèle 25) ou 24 flacons de 125 ml (modèle 50)
de 13 à 25 mm
Type:
Clip pour flacon
Clip pour tube à essai
Dispositif de fixation par clip
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
Description
Clips et fixations à utiliser avec le système Thermo Scientific™ Precision™ .
Caractéristiques :
Clips pour flacons
- Permettent de fixer des flacons de différentes tailles à la plateforme du bain
- Acier inoxydable
- Chaque pièce nécessite une fixation (réf. 3166189, à commander séparément)
Clip pour tube à essai
- Acier inoxydable
- Peuvent contenir des tubes de 13 mm à 25 mm
- Chaque pièce nécessite une fixation (réf. 3166189, à commander séparément)
Garantie : la garantie varie selon les pays, veuillez nous contacter pour en savoir plus
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | de 13 à 25 mm |
| À utiliser avec (équipement) | À utiliser avec les bains-marie à agitation réciproque, Dubnoff et peu profonds Precision |
| Mouvement d’agitation | Réciproque |
| Type | Clip pour tube à essai |
| Capacité | Tubes de 13 à 25 mm |