Learn More
Thermo Scientific™ Clips et fixations pour bains-marie Precision™
Code produit. 15315927 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
13 mm à 25 mm
15 flacons de 50 ml (modèle 25) ou 36 flacons de 50 ml (modèle 50)
20 flacons de 25 ml (modèle 25) ou 48 flacons de 25 ml (modèle 50)
2 flacons de 1 000 ml (modèle 25), 5 flacons de 1 000 ml (modèle 50)
6 flacons de 250 ml (modèle 25) ou 14 flacons de 250 ml (modèle 50)
9 flacons de 125 ml (modèle 25) ou 24 flacons de 125 ml (modèle 50)
de 13 à 25 mm
Type:
Clip pour flacon
Clip pour tube à essai
Dispositif de fixation par clip
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
Code produit. 15315927
Marque: Thermo Scientific™ 3166200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces clips pour flacons dans les bains-marie.
Clips et fixations à utiliser avec le système Thermo Scientific™ Precision™ .
Caractéristiques :
Clips pour flacons
  • Permettent de fixer des flacons de différentes tailles à la plateforme du bain
  • Acier inoxydable
  • Chaque pièce nécessite une fixation (réf. 3166189, à commander séparément)
Clip pour tube à essai
  • Acier inoxydable
  • Peuvent contenir des tubes de 13 mm à 25 mm
  • Chaque pièce nécessite une fixation (réf. 3166189, à commander séparément)
Garantie : la garantie varie selon les pays, veuillez nous contacter pour en savoir plus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2 flacons de 1 000 ml (modèle 25), 5 flacons de 1 000 ml (modèle 50)
À utiliser avec (équipement) À utiliser avec les bains-marie à agitation réciproque, Dubnoff et peu profonds Precision
Mouvement d’agitation Réciproque
Type Clip pour flacon
Capacité 2 flacons de 1 000 ml (modèle 25), 5 flacons de 1 000 ml (modèle 50)