Learn More
BUCHI FlashPure ID C18-WP
Les cartouches FlashPure ID sont conçues pour les systèmes de chromatographie Reveleris™. La technologie RFID intégrée transfère automatiquement les paramètres et les données des cartouches vers le système flash. La solution C18-WP (larges pores) est idéale pour les grosses molécules, peptides, protéines et lipides.
Marque: BUCHI 140000154
Informations supplémentaires : Poids : 0.49000kg
Description
- Haute résolution de séparation grâce à une silice haute qualité
- Pureté de fraction accrue grâce à une meilleure séparation
- Évaporation plus rapide des plus petits volumes de fraction
- Performances reproductibles d’un lot à l’autre
- Augmentation du débit des échantillons grâce à une capacité de chargement élevée des échantillons
- Économie de solvants : le rendement de purification requis est atteint plus rapidement
Spécification
Polypropylene | |
1 Pc. | |
220 g | |
Wide Pore Media for Large Molecules, Ideal for Peptides, Protiens and Lipids |
C18 Wide Pore | |
16 to 24 μm | |
C18-WP | |
Reveleris Flash System |