missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure Ecoflex : Oxyde d’aluminium neutre

Product Code. 16340216 Shop All Buchi Products
Click to view available options
:
FlashPure Ecoflex ; phase stationnaire : Alumine neutre ; taille : 160g, quantité : 10pcs
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16340216

Brand: BUCHI 140000099

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Les cartouches FlashPure Ecoflex sont conçues pour optimiser la contre-pression, le prix et les performances.

  • Solution la plus économique sans sacrifier la qualité pour les séparations standard
  • Grande sélection de cartouches de 4 g à 5 000 g
  • Non-RFID compatible avec tous les systèmes BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim ou Yamazen.
  • Ecoflex Silica est idéal pour les applications de base et les composés polaires utilisant des solvants organiques.
  • La silice fonctionnalisée Amino fournit de meilleures formes de pic avec des composés polaires et basiques et est idéale pour les glucides.
  • La silice fonctionnalisée C est idéale pour les peptides et les composés apolaires dans une phase mobile aqueuse.
  • La silice fonctionnalisée offre une sélectivité alternative pour plusieurs types de polarité et est idéale pour les lipides.
  • L’alumine neutre est idéale pour les aldéhydes, les cétones et les esters

Specifications

Matériau Polypropylene
Type Neutral Alumina
Comprend 10 unités
Résolution 50 to 75 μm
Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai 160 g
Type de colonne Alumina Neutral
À utiliser avec (application) Polar Compounds
À utiliser avec (équipement) Tout système Flash
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.