missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure Ecoflex : Oxyde d’aluminium neutre

Les cartouches FlashPure Ecoflex sont conçues pour optimiser la contre-pression, le prix et les performances.

Marque:  BUCHI 140000098

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16330216

  • 544.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 05-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Solution la plus économique sans sacrifier la qualité pour les séparations standard
  • Grande sélection de cartouches de 4 g à 5 000 g
  • Non-RFID compatible avec tous les systèmes BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim ou Yamazen.
  • Ecoflex Silica est idéal pour les applications de base et les composés polaires utilisant des solvants organiques.
  • La silice fonctionnalisée Amino fournit de meilleures formes de pic avec des composés polaires et basiques et est idéale pour les glucides.
  • La silice fonctionnalisée C est idéale pour les peptides et les composés apolaires dans une phase mobile aqueuse.
  • La silice fonctionnalisée offre une sélectivité alternative pour plusieurs types de polarité et est idéale pour les lipides.
  • L’alumine neutre est idéale pour les aldéhydes, les cétones et les esters
Spécification

Spécification

Polypropylene
12 Pc.
80 g
Polar Compounds
Neutral Alumina
50 to 75 μm
Alumina Neutral
Tout système Flash
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure Ecoflex : Oxyde d’aluminium neutre > FlashPure Ecoflex ; phase stationnaire : Alumine neutre ; taille : 80g, quantité : 12pcs

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis