Learn More
BUCHI Chargeur FlashPure Empty Solid
Les chargeurs FlashPure Empty Solid sont parfaits pour les échantillons qui ne sont pas facilement solubles dans la phase mobile souhaitée lors de l’exécution de la chromatographie flash. L’échantillon est adsorbé sur une phase solide (silice ou Celite) puis ajouté au tube de chargeur de solide vide.
Marque:  BUCHI 148634560
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16380316
  • 85.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 01-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Le bouchon à vis facilite l’étanchéité
  • Différentes tailles pour différentes quantités d’échantillons
  • Choisissez une taille suffisante pour l’échantillon
  • La tige d’insertion permet le placement des frittés et le chargement d’échantillons plus petits que le volume entier
Spécification
Spécification
Polyethylene
10 Pc.
Empty
Reveleris Solid Loading
Frittages
40 g
Solid Loading of Insoluble Samples