Learn More
BUCHI Chargeur FlashPure Empty Solid
Les chargeurs FlashPure Empty Solid sont parfaits pour les échantillons qui ne sont pas facilement solubles dans la phase mobile souhaitée lors de l’exécution de la chromatographie flash. L’échantillon est adsorbé sur une phase solide (silice ou Celite) puis ajouté au tube de chargeur de solide vide.
Marque:  BUCHI 140000176
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16380266
  • 109.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 05-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Le bouchon fileté facilite l’étanchéité
  • Il existe différentes tailles pour différentes quantités d’échantillons
  • Choisissez une taille suffisamment grande pour l’échantillon
  • La tige d’insertion permet le placement et le chargement des échantillons plus petits que la totalité du volume
Spécification
Spécification
Polyéthylène
10 Pc.
Empty
Reveleris Solid Loading
Frittages
80 g
Solid Loading of Insoluble Samples