Learn More
BUCHI Chargeur FlashPure Empty Solid
Les chargeurs FlashPure Empty Solid sont parfaits pour les échantillons qui ne sont pas facilement solubles dans la phase mobile souhaitée lors de l’exécution de la chromatographie flash. L’échantillon est adsorbé sur une phase solide (silice ou Celite) puis ajouté au tube de chargeur de solide vide.
Marque: BUCHI 148634552
Code nomenclature Nacres: NC.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Description
- Le bouchon à vis facilite l’étanchéité
- Différentes tailles pour différentes quantités d’échantillons
- Choisissez une taille suffisante pour l’échantillon
- La tige d’insertion permet le placement des frittés et le chargement d’échantillons plus petits que le volume entier
Spécification
Polyethylene | |
20 Pc. | |
Empty | |
Reveleris Solid Loading |
Frittages | |
20 g | |
Solid Loading of Insoluble Samples |