Learn More
BUCHI Chargeur FlashPure Empty Solid
Les chargeurs FlashPure Empty Solid sont parfaits pour les échantillons qui ne sont pas facilement solubles dans la phase mobile souhaitée lors de l’exécution de la chromatographie flash. L’échantillon est adsorbé sur une phase solide (silice ou Celite) puis ajouté au tube de chargeur de solide vide.
Marque: BUCHI 142129062
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le bouchon fileté facilite l’étanchéité
- Il existe différentes tailles pour différentes quantités d’échantillons
- Choisissez une taille suffisamment grande pour l’échantillon
- La tige d’insertion permet le placement et le chargement des échantillons plus petits que la totalité du volume
Spécification
Polypropylene | |
1 Pc. | |
Solid Loading of Insoluble Samples |
Tige d’insertion | |
12 to 20 g | |
Reveleris Solid Loading |