Learn More
BUCHI FlashPure EcoFlex Silica TLC Plates
Glass or aluminum backed plates coated with FlashPure Ecoflex Silica with fluorescent indicator, UV 254 nm.
Marque:  BUCHI 140000174
Code produit. 16360266
  • 145.00€ / 20 pièces
Expédition estimée: 28-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Glass backed
TLC Plate, Glass backed (UV 254nm) 20 x 20cm