Learn More
Invitrogen™ FL - SRC 1-2 Peptide, 100μM
Contient des motifs d’interaction connus et marqués avec la fluorescéine. Invitrogen™ fluorescéine-SRC 1-2 Peptide, 100 μM est apparié pour compléter les dosages de coronateur de récepteurs nucléaires LanthaScreen™ TR-FRET afin de permettre le screening primaire ou secondaire des agonistes et antagonistes des récepteurs nucléaires.
Marque:  Invitrogen™ PV4578
Code produit. 10292563
  • 212.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La liaison du ligand aux récepteurs nucléaires provoque des changements conformationnels dans le récepteur, entraînant une cascade d’événements, notamment la dissociation des protéines répresseurs, l’association des protéines coactivateurs et l'assemblage de pol II et d’autres facteurs transcriptionnels pour l’activation des gènes cibles. Les dosages basés sur TR-FRET peuvent être développés grâce au panneau LanthaScreen™ de peptides de corégulateur marqués à la fluorescéine pour étudier les changements conformationnels des récepteurs nucléaires lors de la liaison des ligands, soit en déterminant l’affinité des récepteurs liés aux ligands pour différents peptides de corégulateur, soit en identifiant d’autres agonistes ou antagonistes par déplacement ou recrutement d’un peptide de corégulateur spécifique.
Dans™ l'essai de coactivateur bêta LanthaScreen TR-FRET RXR, un anticorps anti-GST marqué au terbium (Tb) est utilisé pour étiqueter indirectement la protéine bêta GSTtagged RXR. Un agoniste (acide rétinoïque 9-cis) ajouté au récepteur qui, lors de la liaison du ligand, provoque un changement conformationnel entraînant le recrutement du peptide coactivateur Fl-D22. La liaison du peptide fluorescent du corégulateur à la version bêta du RXR entraîne une augmentation du rapport d'émission TR-FRET.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conserver au congélateur (-5 à -30°C).
Colorants classiques
100 μl
Glace carbonique