Learn More
IKA™ Clips de fixation pour agitateurs
32.50€ - 62.55€
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10079400
|
IKA™
0001234300 |
Flacon de 25 ml |
32.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10420843
|
IKA™
0001234400 |
Flacon de 50 ml |
32.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10409692
|
IKA™
0001234700 |
Flacon de 500 ml |
61.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10029240
|
IKA™
0001234600 |
Flacon de 200/250 ml |
62.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10500102
|
IKA™
0001234500 |
Flacon de 100 ml |
35.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Clip de fixation |