Learn More
Kartell™ Micropipeteur Labofix à volume fixe
Code produit. p-8504032
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μL
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
Pointes compatibles:
Kartell™ 956/959
Kartell™ 958/960
Kartell™ 961
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12563327
Marque: Kartell™ 0137000
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçu pour répondre à la demande croissante de micropipettes à volume fixe qui associent un bon niveau de qualité à un prix certainement intéressant. Le micropipeteur Labofix à volume fixe Kartell™ est idéal pour les applications dans lesquelles une dose fixe réalisée avec une précision et une exactitude optimales est nécessaire.
  • En plastique de haute qualité
  • Avec éjecteur de pointes et piston en acier inox pour une utilisation prolongée
  • La connexion de la poignée garantit une préhension plus confortable et sans fatigue
  • Le cône de support de pointe peut contenir une grande variété de pointes
  • Il a une forme fine pour faciliter l’accès à l’intérieur des tubes à essai ou des récipients ayant des ouvertures particulièrement étroites ou des formes allongées plus faciles
  • La structure robuste du corps garantit des résistances mécaniques et chimiques élevées
Spécification
Précision ±1,0 %, ± 0,5 %
Certifications/Conformité EC/IVD, ISO8655
Pointes compatibles Kartell™ 956/959
Autoclavable Autoclavable
Matériau Plastique
Modèle Labofix 10
Type Micropipeteur à volume fixe
Volume (métrique) 10 μL