Learn More
Fisherbrand™ Mélangeur vortex à vitesse fixe
Le mélangeur vortex à vitesse fixe commence à mélanger lorsque la tête est enfoncée.
321.00€
Spécification
Orbite | 4,9 mm |
---|---|
Puissance | 135 W |
Type de produit | Mélangeur vortex à vitesse fixe |
Hauteur (impériale) | 5 in |
Hauteur (métrique) | 12,7 cm |
Code produit | Marque | Vitesse de rotation | Tension | Ampérage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Vitesse de rotation | Tension | Ampérage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15706969
|
Fisherbrand™
|
2500 tr/min | 230 V | 0,6 A |
321.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Le mélangeur vortex à vitesse fixe commence à mélanger lorsque la tête est enfoncée. La vitesse est fixée à plein régime pour fournir un vortex vigoureux des échantillons.- Fonctionnement à mode tactile
- Mélange à grande vitesse fixe
- Le mélangeur comprend une tête d’agitation et une tête de 3 po avec couvercle
- Plage de vitesses 3200 tr/min
- Orbite : 4,9mm
- Contrôles : Néant
- Dimensions hors tout : 4,8 L x 6,8 l x 4,8 po.H (12,2 x 17,3 x 12,2 cm)
- Garantie de 5 ans
Spécification
4,9 mm | |
Mélangeur vortex à vitesse fixe | |
12,7 cm | |
12,1 cm | |
4,5 kg | |
4,5 kg |
135 W | |
5 in | |
20,2 cm | |
10 lb | |
10 lb |