Learn More
Thermo Scientific™ Seringues à aiguille fixe pour instruments GC
Obtenez des résultats précis et reproductibles avec ces seringues à aiguille fixe pour échantillonneurs automatiques GC Thermo Scientific™ et Agilent.
Marque: Thermo Scientific™ 365C0241
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
Obtenez des seringues à aiguille fixe précises et reproductibles pour échantillonneurs automatiques GC Thermo Scientific™ et Agilent. Choisissez parmi tout un éventail de tailles, de types et de compatibilités avec les échantillonneurs automatiques. Elles sont disponibles en taille standard avec un fond blanc pour une lecture facile et des marquages résistants aux solvants.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
5 µl FN, calibre 26s, 85 mm | |
85 mm | |
Non | |
5 μl | |
Cône | |
Non |
Calibre 26s | |
Seringue pour échantillonneur automatique GC | |
Unité | |
85 mm | |
Échantillonneur automatique TriPlus RSH |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.