Learn More
Thermo Scientific™ Seringues à aiguille fixe pour instruments GC
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Obtenez des résultats précis et reproductibles avec ces seringues à aiguille fixe pour échantillonneurs automatiques GC Thermo Scientific™ et Agilent.
Obtenez des seringues à aiguille fixe précises et reproductibles pour échantillonneurs automatiques GC Thermo Scientific™ et Agilent. Choisissez parmi tout un éventail de tailles, de types et de compatibilités avec les échantillonneurs automatiques. Elles sont disponibles en taille standard avec un fond blanc pour une lecture facile et des marquages résistants aux solvants.
- Corps en verre borosilicaté avec brides métalliques
- Aiguilles et pistons en acier inoxydable
- Conception de seringue éprouvée
- Pointe conique
Spécification
Spécification
| Description | Volume : 0,5 μl ; Calibre 23 ; Longueur : 50mm |
| Calibre d’aiguille | Calibre 23 |
| Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique GC, piston dans l’aiguille |
| Jetable | Non |
| Quantité | Each 1 |
| Volume (métrique) | 0,5 μl |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 50 mm |
| Type de pointe d’aiguille | Cône |
| À utiliser avec (équipement) | Échantillonneurs automatiques AI/AS1310, TriPlus, AS3000, AI/AS 1610 |