Learn More
Thermo Scientific™ Aiguille fixe, seringue GC étanche aux gaz, boîte de 6
Code produit. 15284563 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15284563
Marque: Thermo Scientific™ 365D0626
Les seringues Thermo Scientific™ pour instruments GC sont conçues pour offrir une durabilité, une clarté et une précision accrues dans l’introduction des échantillons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Calibre d’aiguille 23 à 26 G
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique GC étanche aux gaz, aiguille fixe
Volume (métrique) 10 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 42 mm
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) Instruments GC Agilent