Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique à aiguille fixe pour instruments Thermo Scientific
Pour une réduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et une augmentation de la récupération des analytes
Marque: Trajan™ 0029771
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliSolutions de haute qualité pour la manipulation des liquides/liliRésultats exacts et reproductibles/liliSpécialement conçues pour les instruments Thermo Scientific/li/ulSpécification
26 G | |
0,47 mm | |
1,96 in | |
10F-BT-GT-5/0.47C | |
10 μl | |
Cône | |
Fixe |
0,018 in | |
Chromatographie en phase gazeuse | |
Seringue pour échantillonneur automatique | |
Chaque | |
50 mm | |
Instruments Thermo Scientific AS3000, AS2000, AS200/800 |