Learn More
Thermo Scientific™ Seringues pour échantillonneur automatique à aiguille amovible pour instruments GC
Les seringues pour échantillonneur automatique à aiguille amovible Thermo Scientific™ pour instruments GC sont précises et reproductibles sur une gamme de volumes.
Marque: Thermo Scientific™ 36500520
Description
Les seringues pour échantillonneur automatique à aiguille amovible Thermo Scientific™ pour instruments GC sont précises et reproductibles sur une gamme de volumes.
- Corps en verre borosilicaté avec brides métalliques
- Aiguilles en acier inoxydable
- Pistons en PTFE
- Conception de seringue éprouvée
Spécification
PTFE (Piston), Acier inoxydable (Aiguille) | |
Calibre 31 | |
Seringue pour échantillonneur automatique GC étanche aux gaz, aiguille amovible | |
Unité | |
75 mm | |
Échantillonneurs automatiques TriPlus, AS3000, AS2000, AS200/AS800 | |
36550046 |
Étanche aux gaz ; 10 μl ; Longueur : 75 mm ; Calibre 31, amovible manuelle | |
75 mm | |
Non | |
10 μl | |
Cône | |
Amovible |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.