Learn More
OHAUS™ Pinces multi-usages à position fixe
Les pinces multi-usages à position fixe OHAUS™ sont conçues pour saisir et positionner en toute sécurité une grande variété de verrerie de laboratoire.
Marque:  OHAUS™ 30392218
34.70 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15722269
  • 36.55€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les bras d’extension avec une rotation de 360° permettent de placer des appareils à différentes distances du cadre de laboratoire sans compromettre l’intégrité des expériences
  • Les pinces pivotantes et à position fixe maintiennent l’appareil près du cadre ou du support de laboratoire et disposent d’un support intégré pour la fixation aux cadres ou appareils de laboratoire
  • Disponible en simple ou double ajustement en zinc nickelé ou en acier inox
  • Manchons en vinyle antidérapants et revêtements en fibre de verre résistant à des températures supérieures à 100°C (inclus avec toutes les pinces à 2 et 3 broches)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pince fixe
Manchons en vinyle antidérapants et couvercles en fibre de verre
5,24 po
Moyenne
2 broches à ajustement simple
Nickelé
Pince, multi-usage, CLM-FIXED2SZM
133,00 mm
de 0 à 77 mm