Learn More
BRAND™ Pipette à volume fixe Transferpettor™
Idéale pour les liquides lorsque les pipettes à déplacement d'air ne fonctionnent pas. Les pipettes à volume fixe Brand™ Transferpettor™ permettent de manipuler des liquides visqueux, moussants et une haute pression de vapeur.
Marque: BRAND™ 701878
232.69 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Haut degré de précision et d’exactitude
- Pour les opérations de pipetage les plus exigeantes
- Fonctionnent selon le principe de déplacement positif, le piston étant en contact direct avec le liquide aspiré
- Le piston étanche nettoie toujours les parois des pointes jusqu’à ce qu’elles soient complètement propres, ce qui donne des résultats reproductibles
- Il n'est pas nécessaire de jeter les pointes après chaque opération de pipetage car le mouillage résiduel est négligeable
- Utilisation conseillée avec les milieux ayant une densité pouvant atteindre 13,6 g/cm³, une viscosité pouvant atteindre 50 000 mm2/s, une pression de vapeur pouvant atteindre 500 mbar
- Plage de températures de fonctionnement de 15°C à 40°C
- Livraison avec certificat de performance
Spécification
0,5 percnt;, plusmn; 1,0 mu;l | |
Rouge | |
200 μl |
DIN EN ISO 8655-2 | |
Pipette | |
15 °C à 40 °C |