Learn More
Eppendorf™ Rotor QuickLock™ à angle fixe avec couvercle en plastique
Pour une utilisation avec la centrifugeuse 5430 et la centrifugeuse 5430 R
Marque:  Eppendorf™ 5427755004
584.50 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13216938
  • 599.39€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Les rotors Eppendorf QuickLock se ferment en seulement 1/4 de tour
  • Permet de gagner du temps durant chaque utilisation quotidienne
  • Élimine les contraintes répétitives sur votre poignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Modèle : F-45-48-11, avec couvercle
48 x 1,5 / 2 mL
12 700 tr/min
Fixe
48
Rotor angulaire fixe
18 210 x g
Centrifugeuses 5430/5430R.
Couvercle en plastique de base
Nom du produit
Eppendorf™ Rotor QuickLock™ à angle fixe avec couvercle en plastique > Modèle : F-45-48-11, avec couvercle