Learn More
Eppendorf™ Rotors à angle fixe pour centrifugeuse Concentrator plus
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
36 tubes à fond plat de 3,0/5,0 ml
48 x 1,5 / 2 mL
70 x 1,5 / 2 mL
72 x 0,5 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Eppendorf Concentrator plus a été conçue en gardant le client à l’esprit pour offrir une solution ergonomique, intuitive et durable qui s’adapte parfaitement à votre paillasse de laboratoire.
Spécification
Spécification
| Description | Modèle : F-45-36-15 |
| Type | Rotor angulaire fixe |
| Capacité | 36 tubes à fond plat de 3,0/5,0 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse Concentrator Plus |
| Angle | Fixe |
| Comprend | Sans couvercle |
| Nbre de positions | 36 |