Learn More
Eppendorf™ Rotors à angle fixe pour centrifugeuse Concentrator plus
Code produit. 10115802 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
36 tubes à fond plat de 3,0/5,0 ml
48 x 1,5 / 2 mL
70 x 1,5 / 2 mL
72 x 0,5 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10115802
Marque: Eppendorf™ 5490032004
À utiliser avec la centrifugeuse Concentrator plus
  • Eppendorf Concentrator plus a été conçue en gardant le client à l’esprit pour offrir une solution ergonomique, intuitive et durable qui s’adapte parfaitement à votre paillasse de laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Modèle : F-45-70-11
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 70 x 1,5 / 2 mL
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse Concentrator Plus
Angle Fixe
Comprend Sans couvercle
Nbre de positions 70