Learn More
Eppendorf™ Rotor QuickLock™ à angle fixe avec couvercle étanche aux aérosols
Pour une utilisation avec la centrifugeuse 5430 et la centrifugeuse 5430 R
Marque: Eppendorf™ 5427753001
669.88 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 1.80000kg
Description
- Les rotors Eppendorf QuickLock étanches aux aérosols se ferment en seulement 1/4 de tour
- Permet de gagner du temps durant chaque utilisation quotidienne
- Élimine les contraintes répétitives sur votre poignet
Spécification
Modèle F-45-48-11 | |
30 x 1,5 / 2 mL | |
14 000 tr/min | |
Fixe | |
30 |
Rotor angulaire fixe | |
20 800 x g | |
Centrifugeuses 5430/5430R. | |
Couvercle de rotor étanche aux aérosols |