Learn More
Invitrogen™ Fixative-Free Lysing Solution, High-Yield Lyse
Solution de lyse sans fixateur, lyse à haut rendement
Marque: Invitrogen™ HYL250
222.25 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
La lyse à haut rendement est une solution de lyse érythrocytaire prémélangée et sans fixateur, qui peut être utilisée pour aider à éliminer les globules rouges du sang total pour l’analyse en cytométrie de flux avec une perte minimale des populations de cellules sanguines rares En utilisant ce réactif, la lyse des érythrocytes est effectuée immédiatement après la coloration des échantillons de sang avec les anticorps monoclonaux conjugués au fluorochrome d’Invitrogen.Consultez un guide de sélection de toutes les solutions de lyse et de préservation cellulaire ainsi que les produits liés à la fixation et à la perméabilisation des échantillons, aux réactifs de blocage et les informations sur l’utilisation de Dynabeads™ pour l’isolement cellulaire.
Spécification
Stocker à température ambiante. Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication |
|
Solution de lyse | |
Tampon de lyse du sang total |
Sang | |
500 mL | |
Température ambiante |
Réservé au diagnostic in vitro.