Learn More
Invitrogen™ Kit de perméabilisation cellulaire FIX & PERM™
Kit de perméabilisation cellulaire FIX & PERM™
Marque:  Invitrogen™ GAS004
254.01 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10334023
  • 381.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Description
Le kit de perméabilisation cellulaire FIX & PERM™ est utilisé en cytométrie en flux pour fixer et perméabiliser les cellules en suspension, afin de permettre aux anticorps d’accéder aux cibles intracellulaires sans compromettre les caractéristiques de dispersion.
Le kit de perméabilisation cellulaire FIX & PERM™ est :
  • Flexible : compatible avec plusieurs types d’échantillons et d’antigènes cellulaires
  • Robuste : modèle de dispersion des cellules non affectées
  • Efficace : détection simultanée de marqueurs intracellulaires et de surface
    Consultez un guide de choix pour tous les produits FIX & PERM™ et les produits liés à la préparation des échantillons (solutions de lyse cellulaire et de conservation, réactifs de blocage et informations sur l’utilisation des produits de séparation cellulaire Dynabeads™ pour l’isolement cellulaire).
    La formule FIX & PERM™ a été spécialement conçue pour réduire la coloration d’arrière-plan et permettre l’ajout simultané d’anticorps marqués au fluorochrome pendant l’étape de perméabilisation. Le kit de perméabilisation cellulaire FIX™ convient à différents échantillons biologiques et a été validé pour être utilisé avec des lignées cellulaires, du sang total et de la moelle osseuse. Il a été démontré que le kit FIX & PERM™ identifiait avec précision les marqueurs intracellulaires qui, auparavant, étaient indétectables. Contrairement aux autres réactifs de fixation et de perméabilisation disponibles sur le marché, le protocole de coloration FIX & PERM™ laisse intactes les caractéristiques de dispersion morphologique des cellules.
    Fonctionnement
    Le kit de perméabilisation cellulaire FIX & PERM™ contient 2 réactifs : Un milieu de fixation (milieu A) et un milieu de perméabilisation (milieu B). Les cellules sont incubées pendant 15 minutes à température ambiante avec le milieu de fixation, lavées, puis incubées avec le milieu de perméabilisation et l’anticorps marqué au fluorochrome. Le milieu de fixation et le milieu de perméabilisation sont également disponibles séparément (réf. GAS001S100 et GAS002S100).
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spécification
    Spécification
    Stocker à température ambiante.
    FIX & PERM™
    Température ambiante
    200 dosages
    200 tests
    Réactif de fixation, réactif de perméabilisation
    Certificats
    Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
    5 Réponse(s) trouvée(s)
    Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
    Numéro de lot2402696 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberGAS004
    Numéro de lot3071455 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/11/2024 Catalog NumberGAS004
    Numéro de lot3071413 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/11/2024 Catalog NumberGAS004
    Numéro de lot2978521 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/09/2024 Catalog NumberGAS004
    Numéro de lot2930808 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/07/2024 Catalog NumberGAS004
    Nom du produit
    Invitrogen™ Kit de perméabilisation cellulaire FIX & PERM™ > 200 tests
    For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.