Learn More
Invitrogen™ Kit de perméabilisation cellulaire FIX & PERM™
Click to view available options
Nbre de tests:
200 dosages
50 tests
Unit Size:
1 pièce
Description
Le kit de perméabilisation cellulaire FIX & PERM™ est utilisé en cytométrie en flux pour fixer et perméabiliser les cellules en suspension, afin de permettre aux anticorps d’accéder aux cibles intracellulaires sans compromettre les caractéristiques de dispersion.
Le kit de perméabilisation cellulaire FIX & PERM™ est :
Flexible : compatible avec plusieurs types d’échantillons et d’antigènes cellulaires
Robuste : modèle de dispersion des cellules non affectées
Efficace : détection simultanée de marqueurs intracellulaires et de surface
Consultez un guide de choix pour tous les produits FIX & PERM™ et les produits liés à la préparation des échantillons (solutions de lyse cellulaire et de conservation, réactifs de blocage et informations sur l’utilisation des produits de séparation cellulaire Dynabeads™ pour l’isolement cellulaire).
La formule FIX & PERM™ a été spécialement conçue pour réduire la coloration d’arrière-plan et permettre l’ajout simultané d’anticorps marqués au fluorochrome pendant l’étape de perméabilisation. Le kit de perméabilisation cellulaire FIX™ convient à différents échantillons biologiques et a été validé pour être utilisé avec des lignées cellulaires, du sang total et de la moelle osseuse. Il a été démontré que le kit FIX & PERM™ identifiait avec précision les marqueurs intracellulaires qui, auparavant, étaient indétectables. Contrairement aux autres réactifs de fixation et de perméabilisation disponibles sur le marché, le protocole de coloration FIX & PERM™ laisse intactes les caractéristiques de dispersion morphologique des cellules.
Fonctionnement
Le kit de perméabilisation cellulaire FIX & PERM™ contient 2 réactifs : Un milieu de fixation (milieu A) et un milieu de perméabilisation (milieu B). Les cellules sont incubées pendant 15 minutes à température ambiante avec le milieu de fixation, lavées, puis incubées avec le milieu de perméabilisation et l’anticorps marqué au fluorochrome. Le milieu de fixation et le milieu de perméabilisation sont également disponibles séparément (réf. GAS001S100 et GAS002S100).
Le kit de perméabilisation cellulaire FIX & PERM™ est :
Consultez un guide de choix pour tous les produits FIX & PERM™ et les produits liés à la préparation des échantillons (solutions de lyse cellulaire et de conservation, réactifs de blocage et informations sur l’utilisation des produits de séparation cellulaire Dynabeads™ pour l’isolement cellulaire).
La formule FIX & PERM™ a été spécialement conçue pour réduire la coloration d’arrière-plan et permettre l’ajout simultané d’anticorps marqués au fluorochrome pendant l’étape de perméabilisation. Le kit de perméabilisation cellulaire FIX™ convient à différents échantillons biologiques et a été validé pour être utilisé avec des lignées cellulaires, du sang total et de la moelle osseuse. Il a été démontré que le kit FIX & PERM™ identifiait avec précision les marqueurs intracellulaires qui, auparavant, étaient indétectables. Contrairement aux autres réactifs de fixation et de perméabilisation disponibles sur le marché, le protocole de coloration FIX & PERM™ laisse intactes les caractéristiques de dispersion morphologique des cellules.
Fonctionnement
Le kit de perméabilisation cellulaire FIX & PERM™ contient 2 réactifs : Un milieu de fixation (milieu A) et un milieu de perméabilisation (milieu B). Les cellules sont incubées pendant 15 minutes à température ambiante avec le milieu de fixation, lavées, puis incubées avec le milieu de perméabilisation et l’anticorps marqué au fluorochrome. Le milieu de fixation et le milieu de perméabilisation sont également disponibles séparément (réf. GAS001S100 et GAS002S100).
Specifications
Specifications
| Nbre de tests | 50 tests |
| Gamme de produits | FIX & PERM |
| Quantité | 50 tests |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type de produit | Réactif de fixation, réactif de perméabilisation |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction