Learn More
Mettler Toledo™ Conductimètres FiveEasy™ Plus FP30
Code produit. p-7070337 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Type:
Instrument de mesure FP30 uniquement
Kit FP30 Standard
Conditionnement:
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15533380
Marque: Mettler Toledo™ 30266945
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Capteur LE703, guide d’installation rapide, sachets étalons de 1413 μS/cm et 12,88 mS/cm
Appareil de mesure de paillasse compact pour des mesures de conductivité de grande qualité par simple pression d’un bouton
  • Conception compacte à faible encombrement avec boîtier en ABS
  • Retirer le support de capteur après utilisation et le stocker à côté de l’appareil de mesure
  • Grand écran LCD à segments bien structuré de 4,3 po pour une meilleure visualisation
  • Disposition intuitive des boutons et menu simple pour une utilisation aisée
  • Ports RS232 ou USB pour exporter directement les données vers une imprimante ou un PC à des fins de traitement
  • Étalonnage en un point avec trois étalons prédéfinis, entrée manuelle de la constante cellulaire
  • Entrée capteur mini-DIN
  • Comprend une sortie analogique, l’enregistrement automatique et manuel du point final, un signal sonore du point final, un signal visuel du point final
  • Idéal pour un grand nombre d’applications de laboratoire
Spécifications :
  • Gamme de conductivité : 0,01 μS/cm à 500 mS/cm
  • Résolution de la conductivité : Plage automatique
  • Précision de la conductivité : ± 0,5 % de la valeur mesurée
  • Gamme TDS : 0,01 mg/l à 300 g/l
  • Résolution TDS : Plage automatique
  • Précision TDS : ± 0,5 % de la valeur mesurée
  • Gamme de salinité : 0,00 à 42 USP
  • Résolution de la salinité : Plage automatique
  • Précision de la salinité : ± 0,5 % de la valeur mesurée
  • Plage de températures : -5° à +105°C (23° à 221°F)
  • Résolution de la température : 0,1°C
  • Précision de la température : 0,3°C
  • Compensation de la température : Linéaire : De 0,00 %/°C à 10,00 %/°C, températures de référence : 20° et 25°C
  • Taille de la mémoire : 200 mesures, étalonnage actuel
  • Alimentation électrique : 100 à 240 V, 50/60 Hz, 12 VCC
  • Dimensions : 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 po)
  • Poids : 0,63kg (1,4 lb)
Applications :
  • Instrument de mesure FP30 uniquement : adapté aux applications nécessitant un capteur spécifique non compris dans le kit
  • Kit FP30 standard : adapté aux échantillons aqueux à conductivité moyenne à élevée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description FiveEasy Plus FP30-Std
Comprend Capteur LE703, guide rapide d’installation, sachets standard de 1413 μS/cm et 12.88 mS/cm
Précision (conductivité) ± 0,5 % de la valeur mesurée
À utiliser avec (application) Adaptés aux échantillons aqueux à conductivité moyenne à élevée
Measurement Modes Conductivity
Étalonnage Étalonnage en un point avec trois étalons prédéfinis, entrée manuelle de la constante cellulaire
Gamme (conductivité) 0,01 μS/cm à 500 mS/cm
Résolution (conductivité) Plage automatique
Compensation thermique Linéaire : De 0,00 %/°C à 10,00 %/°C, températures de référence : 20° et 25°C
Gamme (salinité) 0 to 42 psu
Gamme (TDS) 0 mg/L to 300 mg/L
Plage de températures (métrique) -5°C to +105°C
Plage de températures (impériale) 32°F à 212°F
Résolution (température) 0,1°C
Précision (température) 0,3°C
Type d’affichage LCD
Mémoire 200 mesures, étalonnage actuel
Points de données 200
Détails de la gestion des données Ports RS-232 ou USB
Entrées Mini-DIN
Dimensions (L x l x H) 22.7 x 14.7 x 7 cm (9 x 5.7 x 2.7 po)
Poids (métrique) 0.63 kg
Poids (impériale) 1.4 lb
Modèle FP30
Type Kit FP30 Standard
Tension 100 à 240 V
Fréquence 50 / 60 Hz