Learn More
Mettler Toledo™ Instruments de mesure du pH / des mV FiveEasy™ F20
Appareil de mesure de paillasse compact pour des mesures de pH / mV de grande qualité par simple pression d’un bouton
Marque:  Mettler Toledo™ 30266658
423.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-15
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15490324
  • 697.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Guide rapide d’installation, kit de démarrage pour tampon pH
Description
Description
  • Conception compacte à faible encombrement avec boîtier en ABS
  • Retirer le support de capteur après utilisation et le stocker à côté de l’appareil de mesure
  • Grand écran LCD à segments bien structuré de 4,3 po pour une meilleure visualisation
  • Disposition intuitive des boutons et menu simple pour une utilisation aisée
  • Compensation automatique de la température et compensation manuelle de la température
  • Étalonnage linéaire en trois points (max.) avec quatre groupes de tampons prédéfinis
  • Entrées des capteurs BNC, Cinch, NTC 30 kilohm
  • Comprend une sortie analogique, l’enregistrement automatique et manuel du point final, un signal sonore du point final, un signal visuel du point final
  • Idéal pour un grand nombre d’applications de laboratoire
Spécifications :
  • Gamme de pH : 0,00 à 14,00
  • Résolution de pH : 0,01
  • Précision du pH : + 0,01
  • Gamme mV : 2000 à 2000 mv
  • Résolution des mV : 1 mV
  • Précision mV : ± 1 mV
  • Plage de températures : 0° à +100°C (32°F à 212°F)
  • Résolution de la température : 0,1°C
  • Précision de la température : 0,5°C
  • Taille de la mémoire : étalonnage actuel
  • Alimentation électrique : 100 à 240 V, 50/60 Hz, 12 VCC
  • Dimensions : 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 po)
  • Poids : 0,63kg (1,4 lb)
Applications :
  • Instrument de mesure F20 uniquement : adapté aux applications nécessitant un capteur spécifique non compris dans le kit
  • Kit standard F20 : adapté à une large gamme d’échantillons aqueux généraux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
FiveEasy F20-Basic
0,5°C
±0,01
Linear
0.01
1mV
32° à 212°F
LCD
BNC, Cinch, capteurs NTC 30 kilohms
0.63 kg
ATC et MTC
100/240 V
Guide d’installation rapide, kit de démarrage pour tampon pH
± 1
Applications nécessitant un capteur spécifique non compris dans le kit
0.00 à 14.00
2000 à 2000
0°C à 100°C
0.1°C
Étalonnage actuel
22.7 × 14.7 × 7 cm (9 × 5.7 × 2.7 in)
1.4 lb
Instrument de mesure F20 uniquement
50/60 Hz