Learn More
SCAT™ Polypropylene Fitting
Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
1.6 mm
2.3 mm
3.2 mm
Conditionnement:
5 feuilles
Description
SCAT™ fittings are available in the following versions:
- PFA fitting with integrated ferrule in various colors and diameters
- Tube connectors in various diameters
Spécification
Spécification
| Type | Bouchon |
| Couleur | Incolore |
| Diamètre (métrique) externe | 1.6 mm |
| À utiliser avec (application) | Manipulation des solvants |
| Quantité d’emballage | 5 Pk. |
| Diamètre du filetage | UNF 1/4 po 28G |
| À utiliser avec | Bouchons de sécurité SCAT |
| Matériau | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavable |