Learn More
SCAT™ Raccords pour systèmes HPLC
Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
Description
SCAT™ fittings are available in the following versions:
- PFA fitting with integrated ferrule in various colors and diameters
- Tube connectors in various diameters
Spécification
Spécification
| Type | Clé |
| Couleur | Rouge |
| À utiliser avec (application) | Pour un raccordement confortable des capillaires. |
| Comprend | Clé d’installation POM, hexagonale |
| À utiliser avec | Adapté à tous les raccords SCAT en PFA. |
| Matériau | POM |
| Autoclavable | Autoclavable |