Learn More
SCAT™ Ferrule for HPLC Systems
Code produit. 14757170 Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3.2 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 14757170
Marque: SCAT™ 107908
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Connect your HPLC capillaries safely and tightly to your SCAT™ system. SCAT™ PFA fittings are chemically resistant and fit Safety Caps and Safety Waste Caps. Available for different capillary sizes.
SCAT™ fittings are available in the following versions:
  • PFA fitting with integrated ferrule in various colors and diameters
  • Tube connectors in various diameters
Spécification
Type Ferrule
Couleur Blanc
Diamètre (impériale) interne 0,13 in
Diamètre (métrique) interne 3.2 mm
À utiliser avec Capillaire
Matériau PTFE