Learn More
SCAT™ Raccords pour systèmes HPLC
Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Diamètre du filetage:
1/4-28 UNF
Conditionnement:
5 pièces
Description
SCAT™ fittings are available in the following versions:
- PFA fitting with integrated ferrule in various colors and diameters
- Tube connectors in various diameters
Spécification
Spécification
| Type | Bouchon |
| Couleur | Incolore |
| À utiliser avec (application) | Manipulation des solvants |
| Quantité d’emballage | 5 bouchons |
| Diamètre du filetage | 1/4-28 UNF |
| À utiliser avec | Connecteur capillaire pour systèmes HPLC/UHPLC |
| Matériau | PFA |
| Autoclavable | Autoclavable |