Learn More
SCAT™ Curved Fittings for HPLC Systems
Shop All SCAT Europe Products
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
5 to 11.5 mm
6.4 to 8 mm
Unit Size:
1 pièce
Description
Les raccords SCAT sont disponibles dans les versions suivantes :
- Raccords PFA avec ferrule intégrée de différentes couleurs et diamètres.
- Connecteurs de tubes de différents diamètres
Specifications
Specifications
| Type | à deux voies |
| Couleur | Bleu |
| Diamètre (métrique) interne | 5 to 11.5 mm |
| À utiliser avec (application) | Manipulation des solvants |
| À utiliser avec | Connecteur de tube |
| Matériau | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction