Learn More
SCAT™ PFA Fitting
Code produit. 10671771 Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
1,6 mm
2,3 mm
3,2 mm
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 10671771
Marque: SCAT™ 107063
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Connect your HPLC capillaries safely and tightly to your SCAT™ system. SCAT™ PFA fittings are chemically resistant and fit Safety Caps and Safety Waste Caps. Available for different capillary sizes.
Les raccords SCAT sont disponibles dans les versions suivantes :
  • Raccords PFA avec ferrule intégrée de différentes couleurs et diamètres
  • Connecteurs de tubes de différents diamètres
Spécification
Type Raccord
Couleur Bleu
Diamètre (métrique) externe 3,2 mm
Diamètre (métrique) interne 3,2 mm
À utiliser avec (application) Manipulation des solvants
Quantité d’emballage 5 raccords
À utiliser avec Bouchons de sécurité, bouchons de déchets de sécurité, systèmes HPLC et UHPLC
Matériau PFA