Learn More
SCAT™ Fitting with Ferrule for HPLC Systems
Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
1.6 mm
3,2 mm
3.2 mm
Couleur:
Incolore
Noir
Conditionnement:
5 pièces
Description
Les raccords SCAT sont disponibles dans les versions suivantes : - Raccord en PFA avec embout intégré en différentes couleurs et diamètres.- Raccords de tubes de différents diamètres
Spécification
Spécification
| Type | Raccord |
| Couleur | Noir |
| Diamètre (métrique) externe | 3,2 mm |
| À utiliser avec (application) | Manipulation des solvants |
| À utiliser avec | Dia. ext. de la ligne capillaire :3,2 mm |
| Matériau | PFA |
| Autoclavable | Autoclavable |