Learn More
SCAT™ PFA Fitting
Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
1,6 mm
2,3 mm
3,2 mm
Conditionnement:
5 pièces
Description
Les raccords SCAT sont disponibles dans les versions suivantes :
- Raccords PFA avec ferrule intégrée de différentes couleurs et diamètres
- Connecteurs de tubes de différents diamètres
Spécification
Spécification
| Type | Raccord |
| Couleur | Lilas |
| Diamètre (métrique) externe | 2,3 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 2,3 mm |
| À utiliser avec (application) | Manipulation des solvants |
| Quantité d’emballage | 5 raccords |
| À utiliser avec | Bouchons de sécurité, bouchons de déchets de sécurité, systèmes HPLC et UHPLC |
| Matériau | PFA |
| Autoclavable | Autoclavable |