Learn More
SCAT™ PTFE Fitting
Code produit. 10151263 Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
1.6 mm
3.2 mm
4 mm
4.76 mm
6 mm
6.35 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 10151263
Marque: SCAT™ 107041
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Connect your HPLC capillaries safely and tightly to your SCAT™ system. SCAT™ PFA fittings are chemically resistant and fit Safety Caps and Safety Waste Caps. Available for different capillary sizes.
Les raccords SCAT sont disponibles dans les versions suivantes :
  • Raccords PFA avec ferrule intégrée de différentes couleurs et diamètres.
  • Connecteurs de tubes de différents diamètres
Spécification
Type Raccord
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe 1.6 mm
À utiliser avec (application) Manipulation des solvants
À utiliser avec Bouchons de sécurité / Bouchons de sécurité de récipients à déchets
Matériau PTFE