Learn More
Fisherbrand™ Sachets pour échantillons à fermeture hermétique
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
20 x 13cm (8 x 5 pouce)
46 x 23 cm (18 x 9 in)
7 x 5cm (3 x 2 po)
Épaisseur (impériale):
2 mil
4 mil
Matériau:
PEBD
Polyéthylène
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
50 pièces
Description
La fermeture zip assure l’étanchéité des sachets
- Polyéthylène durable et transparent
- Idéal pour la collecte, le stockage et la protection des échantillons de laboratoire de façon aisée et pratique
- Une surface transparente et sans impression permet à l’utilisateur de marquer et d’étiqueter chaque sachet séparément
Ne pas utiliser avec des liquides
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 3 lb. |
| Type de bouchon | Zip Seal |
| Couleur | Clear |
| Matériau | Polyéthylène |
| Nbre par carton | 250 |
| Nb par paquet | 50 |
| Épaisseur (impériale) | 4 mil |
| Dimensions (L x l) | 46 x 23 cm (18 x 9 in) |
| Longueur (impériale) | 18 in |
| Afficher plus |