Learn More
Fisherbrand™ Ruban inscriptible
Adhère au verre, au plastique, au papier et au bois.
6.00€ - 8.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Format | de dia. int. |
Type de produit | Ruban Write-On™ |
À utiliser avec (application) | Autoclave, réfrigérateur / congélateur, stérilisateur, incubateur |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17807301
![]() |
Fisherbrand™
15949 |
0,5 in | 60 yd. |
8.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17897291
![]() |
Fisherbrand™
15948 |
1,5 in | 14 yd. |
6.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Peut être utilisé à des températures comprises entre -23°C et +121°C (-9°F et +250°F)
- Particulièrement adapté à une utilisation avec les autoclaves, les réfrigérateurs, les congélateurs, les stérilisateurs et les incubateurs
- Marquage facile au crayon, au stylo, au stylo à bille et avec la plupart des feutres
- S’enlève sans résidu
- Résiste à l’huile, à l’eau et à l’acide
Spécification
Blanc | |
Ruban Write-On™ | |
1 de chaque | |
-23°C à +121°C |
de dia. int. | |
Autoclave, réfrigérateur / congélateur, stérilisateur, incubateur | |
-9 à 250°F |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Ruban inscriptible