Learn More
Fisherbrand™ Flacons d’échantillonnage sur site à col large
GREENER_CHOICE
Code produit. 11907964 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Finition de col:
38 mm
43 mm
53 mm
Conditionnement:
125 pièces
250 pièces
50 pièces
500 pièces
Code produit. 11907964
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Bouchons à vis en PP
Conditionnés en vrac pour un échantillonnage, un transport et un stockage des liquides plus pratiques
  • Excellente résistance chimique
  • Rigides et translucides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 17 oz, 500 ml
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 200 ml (17 oz)
Couleur Translucides
Matériau PEHD
Finition de col 53 mm
Certifications/Conformité CCD 077 ; SW-CDC-001501 ; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Oui
Bouche Large
Type de produit Flacon d’échantillon à col large
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 53 mm
Type de bouchon Bouchon à vis