Learn More
Fisherbrand™ Creusets en porcelaine de forme large
Code produit. 13469719 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
8mL
17mL
30mL
50 ml
100mL
150mL
250mL
Diamètre (métrique) externe:
32mm
41mm
50mm
61mm
76mm
84mm
102mm
Hauteur (métrique):
20mm
26mm
31mm
37mm
46mm
52mm
60mm
Poids (métrique):
10 g
17 g
26 g
35 g
55 g
90 g
124 g
Conditionnement:
6 pièces
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Les limites de chauffage et de refroidissement ne doivent pas dépasser 200°C par heure et une température d’utilisation maximum de 1100°C.
Code produit. 13469719
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Les limites de chauffage et de refroidissement ne doivent pas dépasser 200°C par heure et une température d’utilisation maximum de 1100°C.
Résistent à une température maximale de 1150°C (2102°F)
Supporte des températures allant jusqu’à 1 150°C (2 102°F)
  • Surfaces externe et interne vitrifiées, à l’exception de la surface extérieure du fond et du rebord
Informations sur la commande
Bouchons disponibles séparément
Spécification
Matériau Porcelaine
Finition Vitré
Température max. (métrique) 1150°C
Épaisseur (métrique) 2.3 mm
Poids (métrique) 124 g
Capacité (métrique) 250mL
Diamètre (métrique) externe 102mm
Hauteur (métrique) 60mm
Product Type Creuset