Learn More
Fisherbrand™ Weighing Funnels
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
25mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
Boîte de pesée et entonnoir de transfert d’échantillon en un seul appareil.
- Les entonnoirs en verre borosilicate avec becs verseurs coniques facilitent le microtransfert des solides et des liquides
- Pas de balancement ou de mouvement pendant la pesée—le fond plat maintient l’entonnoir stable
- À utiliser à des températures allant jusqu’à 454°C (849°F)
Informations sur la commande
Le pack de cinq articles comprend un exemplaire de (diamètre x L) : 10 x 35 mm, 15 x 40 mm, 20 x 45 mm, 25 x 55 mm et 32 x 68 mm
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 25mm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 10,25 mm (dia. ext.) ; 8,12 mm (dia. int.) |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 55 mm |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour le microtransfert de solides et de liquides |
| Température max. (impériale) | 849°F |
| Température max. (métrique) | 454°C |
| Type de produit | Entonnoir de pesée |