Learn More
Fisherbrand™ Pissettes à jet réglable
Manipulez des solutions aqueuses/à base de solvants chaudes/froides
36.60€ - 38.25€
Spécification
Comprend | Pulvérisateur à jet réglable en polypropylène |
---|---|
Matériau | HDPE |
Stérilité | Non stérile |
Forme | Basse |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11714356
|
Fisherbrand™
90010-81 |
240 ml |
38.25€
3 pièces |
Expédition estimée: 17-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11795873
|
Fisherbrand™
90023-74 |
1000 ml |
36.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Manipulez des solutions aqueuses/à base de solvants chaudes/froides à l’aide des pissettes Fisherbrand™ avec pulvérisateur réglable.
Modèle de pulvérisation entièrement réglable : “brouillard fin” pour plaques TLC ; “aiguille” pour rincer la verrerie ; “grand jet” pour le jet puissant nécessaire pour laver les filtres.
- Le flacon est en polyéthylène haute densité
- Le pulvérisateur est en polypropylène
- La gâchette permet une distribution à une main contrôlée avec une pression légère
- Les marquages gravés indiquent la quantité de liquide restant
- La forme trapue occupe peu d’espace sur la paillasse et assure un centre de gravité bas
Spécification
Pulvérisateur à jet réglable en polypropylène | |
HDPE | |
Non stérile | |
Basse |