Learn More
Fisherbrand™ Porte-outils pour unités à ultrasons
Utilisez ce porte-outils Fisherbrand™ avec les nettoyeurs à ultrasons double fréquence Fisherbrand™ série 112xx. Pour supporter et manipuler facilement les outils dans le nettoyeur à ultrasons.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
Description
- Plusieurs broches pour supporter plusieurs outils
- Les poignées doubles fixent facilement le support dans le nettoyeur à ultrasons
- Acier inox
- Léger et facile à manipuler
Spécification
Support pour outils | |
Unité de nettoyage à ultrasons FB11211 | |
Acier inoxydable |