Learn More
Fisherbrand™ Bain Hostalen pour nettoyeurs à ultrasons
Code produit. 10065301 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
:
Bain Hostalen ; 200 x 95 x 57 mm
Code produit. 10065301
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le bain Fisherbrand™ Hostalen est conçu pour une utilisation avec les nettoyeurs à ultrasons T 460, T 460/H, T 470/H et T 490 DH.
  • Matériau en polypropylène
  • Dimensions : 200 x 95 x 57mm
  • Deux poignées pour une plus grande facilité d’utilisation
  • Fond solide pour maintenir les pièces en toute sécurité
  • Immerge les pièces facilement et en toute sécurité
Spécification
Type Bac d’immersion Hostalen
À utiliser avec (équipement) Nettoyeur à ultrasons, T 460, T 460/H, T 470/H et T 490 DH
Matériau PP
Dimensions (L x l x H) 200 x 95 x 57 mm